missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TP53INP2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18235195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18235195 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18235195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171704AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TP53INP2 Polyclonal specifically detects TP53INP2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TP53INP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C20orf110, chromosome 20 open reading frame 110, diabetes and obesity regulated, dJ1181N3.1, DKFZp434B2411, DKFZp434O0827, DOR, FLJ21759, FLJ23500, p53-inducible protein U, PINHPIG-U, tumor protein p53 inducible nuclear protein 2, tumor protein p53-inducible nuclear protein 2
Símbolos de los genes TP53INP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to a C-terminal region of the human TP53INP2 protein (within residues 100-220). [Swiss-Prot Q8IXH6]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58476
Especificidad de la prueba Human and mouse. Immunogen has 81% identity to rat.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.