Learn More
Ansell Guantes estériles de poliisopreno TouchNTuff™ 83-500
BIOPHARMA
Código de producto. 15146563 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15146563 6,5 200 pares
15136443 8 200 pares
15166563 5,5 200 pares
15106463 7 200 pares
15156563 6 200 pares
15116463 7,5 200 pares
15156443 8,5 200 pares
15146443 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15146563 Proveedor Ansell N.º de proveedor 83500065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.80€
    676.57€ / 200 pares
    Ahorro 340.23€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes estériles de poliisopreno están diseñados ergonómicamente para mejorar el ajuste y la comodidad, y reducir la fatiga y el estrés de las manos.
  • El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
  • Estilo de puño con reborde enrollado
  • Específicos para cada mano
  • Acabado suave
  • Poliisopreno
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 9,10 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 8,27 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 6,5
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,21 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 8350065
Cantidad 200 par
Resistente a Resistencia a las salpicaduras
Serie 83-500
Longitud (imperial) 12
Longitud (métrico) 300