Description
- Con un diseño ergonómico y específico para cada mano, estos guantes proporcionan un ajuste y una comodidad superiores, con menos fatiga y tensión en las manos.
- Hechos de 100 % policloropreno
- Hipoalergénicos: no se utilizan látex de caucho natural ni aceleradores en su fabricación, reduciendo el riesgo de sufrir alergia al látex de tipo I y IV
- La tecnología Ansell SureFit evita que el puño se enrolle para ofrecer una protección aún mejor
- El revestimiento interior de poliuretano permite colocarlos de forma fácil tanto con las manos secas como húmedas
- El diseño y el grosor del polímero aumentan el ajuste y la comodidad cuando se llevan dos guantes
- El color crema revela posibles roturas cuando se utilizan con guantes de otro color
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
| Clasificación | Categoría III |
| Área revestida | Forro interior |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| AQL | 0.65 |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Crema |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Show More |