Learn More
Estándar de carbono orgánico total (TOC) 500 ppm
BIOPHARMA
Código de producto. 11556633 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11556633 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11556633 Proveedor Reagecon N.º de proveedor TOC500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Fabricado con materias primas de alta pureza y adecuado para calibrar una amplia gama de analizadores TOC con alta precisión
  • Estándar de referencia de carbono orgánico total (TOC), material de referencia de carbono orgánico total (TOC).
  • Independiente, trazable y certificado.
  • Presentado en una botella de vidrio ámbar especialmente limpia y lixiviada.
  • Preparado y certificado gravimétricamente en base a peso/volumen con una especificación del ± 2 %.
  • Reagecon cuenta con la acreditación IEC/ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio y pipetas (ref. INAB: 265C).
  • Los certificados de calibración de equipos resultantes se expiden de conformidad con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025.
  • La concentración de este estándar se verifica mediante un analizador de carbono total orgánico calibrado de alto rendimiento (instrumento TOC).
  • La calibración del instrumento TOC se realiza utilizando un patrón TOC acreditado por la guía ISO 34 de alta pureza similar en el valor de concentración de TOC a este producto.
Especificaciones
Descripción Exactitud ±2 &, matriz: agua (H2O)
Envase Frasco de cuello doble de HDPE
Concentración 500 ppm
Técnica Análisis del TOC
Cantidad 500 mL