Learn More
Novus Biologicals™ Total Glutathione (T-GSH)/Oxidized Glutathione (GSSG) Assay Kit (Colorimetric)
Código de producto. 18683910 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
18683910 100 ensayos 1 set
1 options
Código de producto. 18683910 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP325937
Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 100 ensayos
Especie Non-species specific