Learn More
Unity Lab Services™ Garantía Total Care para cabinas de seguridad Thermo Scientific Bio
Código de producto. 17270394
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17270394 Cabina de bioseguridad (1,8 m) cada uno
17260394 Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17270394 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor TCWTYBSC2
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La garantía Total Care proporciona una extensión de la garantía de fábrica. Incluye un tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo.
  • Actualice la garantía básica de fábrica con una respuesta de asistencia técnica prioritaria y una programación in situ más rápida junto con una visita anual de mantenimiento preventivo
  • Tiempo de respuesta en 2 días laborales (puede variar según la ubicación) para el mantenimiento correctivo
  • Incluye piezas y mano de obra cubiertas por la garantía de fábrica para el mantenimiento correctivo
  • Una visita de mantenimiento preventivo programada, incluido un kit de mantenimiento preventivo (si procede)
  • Acceso ilimitado y prioritario a expertos de asistencia técnica capacitados por el OEM que pueden diagnosticar, investigar y resolver problemas o programar visitas in situ con las últimas herramientas de asistencia remota digital.
  • Acceso a la base de conocimientos de servicios en línea
  • Garantía de reparación de mantenimiento correctivo durante la duración de la garantía del producto o 1 año, lo que sea más largo, según se define en los términos y condiciones
  • Se incluyen actualizaciones de software/firmware del instrumento, según sea necesario, de apoyo a la visita de mantenimiento preventivo o de mantenimiento correctivo
  • Actualizaciones a nuevas versiones de software no incluidas
  • 10 % de descuento en servicios adicionales, incluidas visitas de mantenimiento preventivo adicionales, calibración y servicios de cualificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración 1 años
Para utilizar con (equipo) Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Para utilizar con (aplicación) Extensión a la garantía de fábrica
Garantía y oferta de servicio Asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo
Incluye Tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo
Tipo de producto Garantía Total Care
Tiempo de respuesta de la garantía 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados)
Servicios de garantía no incluidos Actualizaciones a nuevas versiones de software