Learn More
Unity Lab Services™ Garantía Total Care para cabinas de seguridad Thermo Scientific Bio
Código de producto. 17260394
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17260394 Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m) cada uno
17270394 Cabina de bioseguridad (1,8 m) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17260394 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor TCWTYBSC1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
La garantía Total Care proporciona una extensión de la garantía de fábrica. Incluye un tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo.
  • Actualice la garantía básica de fábrica con una respuesta de asistencia técnica prioritaria y una programación in situ más rápida junto con una visita anual de mantenimiento preventivo
  • Tiempo de respuesta en 2 días laborales (puede variar según la ubicación) para el mantenimiento correctivo
  • Incluye piezas y mano de obra cubiertas por la garantía de fábrica para el mantenimiento correctivo
  • Una visita de mantenimiento preventivo programada, incluido un kit de mantenimiento preventivo (si procede)
  • Acceso ilimitado y prioritario a expertos de asistencia técnica capacitados por el OEM que pueden diagnosticar, investigar y resolver problemas o programar visitas in situ con las últimas herramientas de asistencia remota digital.
  • Acceso a la base de conocimientos de servicios en línea
  • Garantía de reparación de mantenimiento correctivo durante la duración de la garantía del producto o 1 año, lo que sea más largo, según se define en los términos y condiciones
  • Se incluyen actualizaciones de software/firmware del instrumento, según sea necesario, de apoyo a la visita de mantenimiento preventivo o de mantenimiento correctivo
  • Actualizaciones a nuevas versiones de software no incluidas
  • 10 % de descuento en servicios adicionales, incluidas visitas de mantenimiento preventivo adicionales, calibración y servicios de cualificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración 1 Year
Para utilizar con (equipo) Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Para utilizar con (aplicación) Extensión a la garantía de fábrica
Garantía y oferta de servicio Asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo
Incluye Tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados), asistencia técnica prioritaria y una visita de mantenimiento preventivo
Tipo de producto Garantía Total Care
Tiempo de respuesta de la garantía 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados)
Servicios de garantía no incluidos Actualizaciones a nuevas versiones de software