Learn More
Unity Lab Services™ Plan de servicio Total Care para cabinas de seguridad Thermo Scientific Bio
Descripción
- Continúe con la completa asistencia de servicio tras la garantía de fábrica con un tiempo de respuesta más rápido y un mantenimiento proactivo mediante una visita (o evento) anual de mantenimiento preventivo.
- Tiempo de respuesta en 2 días laborales (puede variar según la ubicación) para el mantenimiento correctivo
- Incluye piezas de repuesto con certificación de fábrica, de viaje y mano de obra del ingeniero necesarias para el mantenimiento correctivo
- Una visita de mantenimiento preventivo programada que incluye un kit de mantenimiento preventivo (si procede)
- Acceso ilimitado y prioritario a expertos de asistencia técnica capacitados por el OEM que pueden diagnosticar, investigar y resolver problemas o programar visitas in situ con las últimas herramientas de asistencia remota digital
- Acceso a la base de conocimientos de servicios en línea
- Garantía de reparación de mantenimiento correctivo durante la duración de la garantía del producto o 1 año, lo que sea más largo, según se define en los términos y condiciones del contrato
- Se incluyen actualizaciones de software/firmware del instrumento, según sea necesario, de apoyo a la visita de mantenimiento preventivo o de mantenimiento correctivo
- Actualizaciones a nuevas versiones de software no incluidas
- 10 % de descuento en servicios adicionales, incluidas visitas de mantenimiento preventivo adicionales, calibración y servicios de cualificación
Especificaciones
Especificaciones
| Duración | 1 años |
| Para utilizar con (equipo) | Cabina de bioseguridad (1,8 m) |
| Para utilizar con (aplicación) | Soporte posterior a la garantía de fábrica |
| Garantía y oferta de servicio | Soporte técnico prioritario, una visita de mantenimiento preventivo |
| Incluye | Tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados), cobertura completa de piezas y mano de obra y una visita de mantenimiento preventivo |
| Tipo de producto | Plan de servicio Total Care |
| Servicios no incluidos | Actualizaciones a nuevas versiones de software |
| Tiempo de respuesta de la garantía | 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados) |
| Servicios incluidos | Cobertura completa de piezas y mano de obra y una visita de mantenimiento preventivo |