Learn More
Unity Lab Services™ Plan de servicio Total Care para cabinas de seguridad Thermo Scientific Bio
Código de producto. 17230434
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Cabina de bioseguridad (1,8 m)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17230434 Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m) cada uno
17240434 Cabina de bioseguridad (1,8 m) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17230434 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor TLCBSC1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Total Care Service Plan proporciona asistencia tras la garantía de fábrica. Incluye un tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y criterios especificados), cobertura completa de piezas y mano de obra y una visita de mantenimiento preventivo.
  • Continúe con la completa asistencia de servicio tras la garantía de fábrica con un tiempo de respuesta más rápido y un mantenimiento proactivo mediante una visita (o evento) anual de mantenimiento preventivo.
  • Tiempo de respuesta en 2 días laborales (puede variar según la ubicación) para el mantenimiento correctivo
  • Incluye piezas de repuesto con certificación de fábrica, de viaje y mano de obra del ingeniero necesarias para el mantenimiento correctivo
  • Una visita de mantenimiento preventivo programada que incluye un kit de mantenimiento preventivo (si procede)
  • Acceso ilimitado y prioritario a expertos de asistencia técnica capacitados por el OEM que pueden diagnosticar, investigar y resolver problemas o programar visitas in situ con las últimas herramientas de asistencia remota digital
  • Acceso a la base de conocimientos de servicios en línea
  • Garantía de reparación de mantenimiento correctivo durante la duración de la garantía del producto o 1 año, lo que sea más largo, según se define en los términos y condiciones del contrato
  • Se incluyen actualizaciones de software/firmware del instrumento, según sea necesario, de apoyo a la visita de mantenimiento preventivo o de mantenimiento correctivo
  • Actualizaciones a nuevas versiones de software no incluidas
  • 10 % de descuento en servicios adicionales, incluidas visitas de mantenimiento preventivo adicionales, calibración y servicios de cualificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabina de bioseguridad (0,9 a 1,5 m)
Para utilizar con (aplicación) Soporte posterior a la garantía de fábrica
Incluye Tiempo de respuesta en 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados), cobertura completa de piezas y mano de obra y una visita de mantenimiento preventivo
Tipo de producto Plan de servicio Total Care
Servicios no incluidos Actualizaciones a nuevas versiones de software
Tiempo de respuesta de la garantía 2 días (dentro de la ubicación y los criterios especificados)
Servicios incluidos Cobertura completa de piezas y mano de obra y una visita de mantenimiento preventivo