Learn More
Tork Rodillo de toalla de fibra Matic Virgin
Código de producto. 10287304 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 m x 210 mm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10287304 150 m x 210 mm 6 rollos
1 options
Código de producto. 10287304 Proveedor Tork N.º de proveedor 290067
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de mano
Longitud (métrico) 150 m
Anchura (métrico) 210 mm
Material Fibra virgen
Certificaciones/conformidad ISO 14001 y EMAS
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 150 m x 210 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) Tork Unidad de empotrar para accesorios H1/B1
Cantidad de embalaje 6 rollo
Tela 2-ply