Learn More
Tork Paño de limpieza de polipropileno de celulosa y poliéster
Código de producto. 10207164 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
380 m x 428 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10207164 Blanco 380 m x 428 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 10207164 Proveedor Tork N.º de proveedor 510104
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (métrico) 380 m
Anchura (métrico) 428 mm
Material Celulosa, polipropileno, poliéster
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, ISO 14001 y EMAS
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 380 m x 428 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) Tork Soporte para bolsa de basura de accesorios, Tork Soporte de suelo, Tork Soporte de suelo móvil de alto rendimiento blanco, Tork Soporte de pared
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 1 capa