missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TORC3/CRTC3 Antibody (643729) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Código de producto. 30629774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30629774 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30629774 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6840I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TORC3/CRTC3 Monoclonal antibody specifically detects TORC3/CRTC3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TORC3/CRTC3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 643729
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CREB regulated transcription coactivator 3, FLJ21868, TORC-3, TORC3CREB-regulated transcription coactivator 3, Transducer of CREB protein 3, transducer of regulated cAMP response element-binding protein (CREB) 3, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 3, transducer of regulated CREB protein 3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TORC3, Leu153-Pro275, Accession # Q91X84
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64784
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.