missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TORC1 Antibody (505531) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30640689 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30640689 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30640689 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5978JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TORC1 Monoclonal antibody specifically detects TORC1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TORC1
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 505531
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CREB regulated transcription coactivator 1, FLJ14027WAMTP1, KIAA0616Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1, MECT1CREB-regulated transcription coactivator 1, mucoepidermoid carcinoma translocated 1, Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1, TORC1TORC-1, Transducer of CREB protein 1, transducer of regulated cAMP response element-binding protein (CREB) 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TORC1, Gln384-Gln471, Accession # Q68ED7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23373
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.