missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOR1AIP2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30574275 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30574275 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30574275 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345759B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TOR1AIP2 Polyclonal antibody specifically detects TOR1AIP2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOR1AIP2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ77012, IFRG15, interferon responsive gene 15, LULL1MGC120077, lumenal domain like LAP1, Lumenal domain-like LAP1, MGC120074, MGC120075, MGC120076, MGC126581, MGC138430, NET9, RP11-12M5.5, torsin A interacting protein 2, torsin-1A-interacting protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno torsin A interacting protein 2. (Uniprot# Q8NFQ8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163590
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.