missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOR/mTOR Antibody (F11), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18105710 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18105710 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18105710 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP200217AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOR/mTOR Monoclonal specifically detects TOR/mTOR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOR/mTOR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon F11
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11.1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FLJ44809, FRAP, FRAP1FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FRAP2, Mammalian target of rapamycin, Mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), mTOR, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, Rapamycin target protein 1, RAPT1FKBP-rapamycin associated protein, serine/threonine-protein kinase mTOR
Símbolos de los genes MTOR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody is mTOR.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Macroautophagy, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2475
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.