Descripción
Topo III beta Polyclonal antibody specifically detects Topo III beta in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Topo III beta |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | DNA topoisomerase 3-beta-1, DNA topoisomerase III beta-1, EC 5.99.1.2, FLJ39376, TOP3B1, topoisomerase (DNA) III beta, topoisomerase III beta |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TIKLYKELRCPLDDFELVLWSSGSRGKSYPLCPYCYNHPPFRDMKKGMGCNECTHPSCQHSLSMLGIGQCVECESGVLVLDPTSGPKWKVACNKCNVV |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |