Learn More
TOP2B Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18592192 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18592192 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18592192 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297789MFV450
Rabbit Polyclonal Antibody
TOP2B Polyclonal antibody specifically detects TOP2B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TOP2B
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen MLAA-44, DNA topoisomerase 2-beta, DNA topoisomerase II beta, DNA topoisomerase II, 180 kD, DNA topoisomerase II, beta isozyme, EC 5.99.1.3, top2beta, TOPIIB, topo II beta, topoisomerase (DNA) II beta (180kD), topoisomerase (DNA) II beta 180kDa, topoisomerase II beta, topoisomerase IIb, U937 associated antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TOP2B fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG