Learn More
TOP1MT Antibody (TOP1MT/613), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18602089 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602089 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18602089 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308306B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TOP1MT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon TOP1MT/613
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TOP1MT protein (Uniprot: Q969P6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116447
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus