Learn More
Tonabersat, MedChemExpress
Código de producto. 16482477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482477 50 mg 50 miligramos
16446368 10 mg 10 miligramos
16428957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15204
MedChemExpress Tonabersat (SB-220453) is a gap-junction modulator. Tonabersat prevents inflammatory damage in the central nervous system.
Tonabersat (SB-220453) is a gap-junction modulator. Tonabersat prevents inflammatory damage in the central nervous system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tonabersat
CAS 175013-84-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClFNO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo SB-220453
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.22 mM)
SMILES O[C@@H]1C(C)(C)OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2[C@@H]1NC(C3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 391.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.82
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation