missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOMM34 Antibody (Tomm34-4.1), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588524 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588524 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311704IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TOMM34 Monoclonal antibody specifically detects TOMM34 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TOMM34
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon Tomm34-4.1
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hTom34, HTOM34P, mitochondrial import receptor subunit TOM34, outer mitochondrial membrane translocase (34kD), TOM34, Translocase of outer membrane 34 kDa subunit, translocase of outer mitochondrial membrane 34, URCC3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Tomm34
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.