Learn More
Tollip Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498684 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498684 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498684 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177255AF405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Tollip Polyclonal antibody specifically detects Tollip in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Tollip
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adapter protein, FLJ33531, IL-1RAcPIP, toll interacting protein, toll-interacting protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human TOLLIP. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of TOLLIP. Amino Acid Squence: ETPTAHNGAKNPRWNK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54472
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG