Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Dispensador de papel higiénico - Rollo jumbo de alimentación central
Código de producto. 17217980
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17217980 Blanco cada uno
17227980 Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17217980 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    21.41€ / paquete de 1
    Ahorro 46.59€
    68% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Der KCP Aquarius™ ToPa-Spender mit doppelter Zentralentnahme bietet maximale Hygiene und Effizienz. Unser hygienischster Toilettenpapierspender – voll eingeschlossen u. geschützt vor Kreuzkontamination – robust, abschließbar und ideal für stark frequentierte Waschräume.
  • Cree una experiencia de baño higiénica y coordinada con el Aquarius™ Gama de dispensadores, diseñada para funcionar en armonía con la confianza y familiaridad Kleenex™ y Scott™ marcas.
  • Estos dispensadores para baños están diseñados para respaldar los estándares de higiene y ofrecer una solución de baño uniforme que se adapta a las necesidades de higiene del lugar de trabajo.
  • El Aquarius™ El mini dispensador de papel higiénico de alimentación central con dos rollos ofrece máxima higiene sin comprometer la eficiencia.
  • Este dispensador de papel higiénico de alimentación central es parte de la Aquarius™ Gama de baños coordinada, diseñada para funcionar en armonía con 8591 Scott™ Control™ Los rollos de papel higiénico de alimentación central y en color negro ofrecen una alternativa al blanco para complementar la decoración de su baño o brindar un alto contraste para facilitar su uso donde sea necesario.
  • El dispensador de papel higiénico comercial cuenta con una dispensación controlada de un solo papel para aumentar la eficacia, lo que ayuda a controlar el uso, reducir los residuos y los costes innecesarios, así como minimizar el impacto medioambiental al reducir las necesidades de materia prima, almacenamiento y transporte.
  • La alta capacidad de este Aquarius™ El dispensador de papel higiénico significa que se requiere menos tiempo para rellenarlo, lo que garantiza que siempre haya producto disponible y permite más tiempo disponible para tareas de limpieza importantes para mejorar la higiene en el lugar de trabajo.
  • Con capacidad para dos rollos, este dispensador de rollos de papel higiénico doble permite que cada rollo se agote completamente antes de realizar el cambio, lo que reduce los residuos de los rollos sobrantes. Al ser el sistema dispensador de rollos de alimentación central doble de mayor capacidad del mercado, es ideal para un entorno de baño concurrido.
  • El Aquarius™ El mini dispensador de papel higiénico de alimentación central con dos rollos es el dispensador más higiénico en comparación con la competencia. Está completamente cerrado para aumentar la higiene del baño, proteger los rollos de la contaminación cruzada y garantizar que los usuarios solo toquen el papel que utilicen. Nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada.
  • El diseño de brillo intenso y acabado redondeado de este dispensador de papel higiénico no tiene huecos ni ranuras donde se pueda acumular la suciedad, lo que permite una limpieza sencilla para mejorar la higiene del baño.
  • El sistema patentado de puerta doble permite cambiar un rollo de papel higiénico de alimentación central de forma independiente sin tocar el otro rollo para obtener una máxima eficacia y unos residuos mínimos.
  • Es perfecto para espacios pequeños, ya que el diseño plano en la pared de este dispensador de rollos de papel higiénico de alimentación central solo sobresale hasta 133 mm y es robusto, ignífugo y se puede bloquear.
  • Este dispensador de papel higiénico solo es compatible para su uso con Scott™ Control™ Papel higiénico mini twin de alimentación central 8591, creado para complementarse entre sí y liderar el camino en higiene y eficiencia.
  • El Aquarius™ Mini dispensador de papel higiénico doble de alimentación central. Medidas: 46,4 (largo) x 27,4 (ancho) x 13,3 cm (profundidad).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de rollos de papel higiénico de alimentación central doble
Color Blanco
Admite 2 rollos
Material Plástico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra y apertura frontal