Learn More
Tofogliflozin (hydrate), MedChemExpress
Descripción
Tofogliflozin hydrate (CSG-452 hydrate) is a potent and highly specific sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor with an IC50 of 2.9 nM and Ki values of 2.9 nM, 14.9 nM, and 6.4 nM for human, rat, and mouse SGLT2. Tofogliflozin partially inhibits high glucose-induced reactive oxyen species (ROS) generation in tubular cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tofogliflozin (hydrate) |
| CAS | 1201913-82-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H28O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CSG-452 hydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.25 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (0.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]21OCC3=C2C=C(CC4=CC=C(CC)C=C4)C=C3.O |
| Peso molecular (g/mol) | 404.45 |
| Mostrar más |