Learn More
Sal de cloruro de tofenacina, TRC
Código de producto. 30456562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456562 5 mg 5 miligramos
30452484 10 mg -
30451299 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5285005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10488-36-5
Fórmula molecular C17 H21 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 291.82
Sinónimo N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
Nombre IUPAC N-metil-2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanolamina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylorphenadrine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.139