Learn More
GALNT12 Antibody, DyLight 488, R&D Systems™
Código de producto. 18048136 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18048136 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18048136 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297733G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GALNT12 Polyclonal specifically detects GALNT12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GALNT12
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen colorectal cancer, susceptibility to 1, CRCS1, EC 2.4.1.41, FLJ21212, GalNAc-T12, Polypeptide GalNAc transferase 12, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12, pp-GaNTase 12, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 12, UDP-GalNAc: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 12 (GalNAc-T12)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GALNT12 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus