missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNRC4 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Produktkod. 30595109 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30595109 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30595109 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP345168PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TNRC4 Polyclonal antibody specifically detects TNRC4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno TNRC4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen BRUNOL1CAG repeat protein 4, CAG/CTG 4, CAGH4CUG-BP- and ETR-3-like factor 3, CELF-3, CUGBP, Elav-like family member 3, ERDA4ELAV-type RNA-binding protein 1, ETR-1, MGC57297, TNRC4RNA-binding protein BRUNOL-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno trinucleotide repeat containing 4. (Uniprot# Q5SZQ8)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11189
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.