missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNPO3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™

Código de producto. 18498377 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498377 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498377 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176374MFV450
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

TNPO3 Polyclonal specifically detects TNPO3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNPO3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen imp12, MTR10A, transportin 3, transportin-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TNPO3. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of TNPO3. Amino Acid Squence: EVLQQDKSTSSNLHEAASD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23534
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.