Descripción
TNN Monoclonal specifically detects TNN in Mouse samples. It is validated for Dot Blot/ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Frozen)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TNN |
| Aplicaciones | Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MTn-12 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200, Dot Blot |
| Formulación | Ascites |
| Alias de gen | tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Partially purified mouse tenascin. |
| Mostrar más |