Learn More
TNN Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18620422 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620422 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620422 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298639F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TNN Polyclonal specifically detects TNN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TNN
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen tenascin N, tenascin-N, tenascin-W, TN-N, TNW, TN-W
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TNN fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63923
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus