Learn More
TNFRH3/TNFRSF26 Antibody (509027), Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18610574 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610574 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610574 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5330B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
TNFRH3/TNFRSF26 Monoclonal specifically detects TNFRH3/TNFRSF26 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TNFRH3/TNFRSF26
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 509027
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen APO-3;DDR3;DR3;GEF720;LARD;PLEKHG5;TNFRSF12;TNFRSF25;TR3;TRAMP;Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25;WSL-1;WSL-LR
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse TNFRH3/TNFRSF26, Ser20-Lys162, Accession # P83626
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8718
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus