missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMUB2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30600955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 microlitro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600955 100 μL 0.10 microlitro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600955 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP348418

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMUB2 Polyclonal antibody specifically detects TMUB2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMUB2
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate
Formulación 0.2 μm, filtered solution in PBS
Alias de gen MGC3123, transmembrane and ubiquitin-like domain containing 2, transmembrane and ubiquitin-like domain-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant human TMUB2 (RefSeq#: NP_803190.2; Tyr37-Ser245).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.