missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMUB2 Antibody [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™

Código de producto. 30607439 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30607439 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30607439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP348419AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMUB2 Polyclonal antibody specifically detects TMUB2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMUB2
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC3123, transmembrane and ubiquitin-like domain containing 2, transmembrane and ubiquitin-like domain-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant human TMUB2 (RefSeq#: NP_803190.2; Tyr37-Ser245).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.