Learn More
TMTC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18314386 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18314386 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18314386 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309267100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TMTC2 Polyclonal specifically detects TMTC2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMTC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen DKFZp762A217, transmembrane and tetratricopeptide repeat containing 2, transmembrane and TPR repeat-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human TMTC2 (NP_689801.1). Peptide sequence YLNTGIILMNQGRTEEARRTFLKCSEIPDENLKDPHAHKSSVTSCLYNLG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 160335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.