missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMPRSS3 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30596017 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30596017 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30596017 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345181PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TMPRSS3 Polyclonal antibody specifically detects TMPRSS3 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMPRSS3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen DFNB10, DFNB8, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, gene similar to transmembrane serine protease10ECHOS1Serine protease TADG-12, serine protease TADG12, TADG12, transmembrane protease serine 3, transmembrane protease, serine 3, Tumor-associated differentially-expressed gene 12 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno transmembrane protease, serine 3. (Uniprot# P57727)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64699
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.