Descripción
TMIGD1 Polyclonal specifically detects TMIGD1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TMIGD1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | AWKS9372, TMIGD, transmembrane and immunoglobulin domain containing 1, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 1, UNQ9372 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human TMIGD1 (Accession#: NP_996663.1; Met1-Pro220) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |