Learn More
R&D Systems™ TMEM98 Overexpression Lysate
Código de producto. 18216170 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18216170 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18216170 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBL117112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The TMEM98 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21829 and based on accession number NM_15544. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens transmembrane protein 98 (TMEM98), transcript variant 1, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Protein State Native
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para uso exclusivo en investigación