missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEM50B Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30593512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30593512 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30593512 Proveedor Novus Biologicals Leverandørnr. NBP345190IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TMEM50B Polyclonal antibody specifically detects TMEM50B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno TMEM50B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C21orf4, chromosome 21 open reading frame 4, DKFZp686C2482, FLJ26146, HCV p7-transregulated protein 3, HCV p7-trans-regulated protein 3, HCVP7TP3, transmembrane protein 50B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno transmembrane protein 50B. (Uniprot# P56557)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 757
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.