Learn More
TMEM41A Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30592060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30592060 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30592060 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345192MFV500
Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM41A Polyclonal antibody specifically detects TMEM41A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM41A
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686N06149, DKFZp686N107, MGC15397,2900010K02Rik, transmembrane protein 41A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno transmembrane protein 41A. (Uniprot# Q96HV5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90407
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG