Description
TMEM35 Polyclonal antibody specifically detects TMEM35 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antígeno | TMEM35 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FLJ14084, transmembrane protein 35 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | transmembrane protein 35. (Uniprot# Q53FP2) |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Show More |