Learn More
TMEM131 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498423 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498423 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498423 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121369AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM131 Polyclonal specifically detects TMEM131 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM131
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA02572610524E03Rik, PRO1048, Protein RW1, RW1CC28, transmembrane protein 131, YR-23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1779 and 1829 of human transmembrane protein 131 using the numbering given in entry BAA13387.1 (GeneID 23505).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23505
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG