Learn More
TMEM108 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18612624 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612624 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18612624 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321447PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM108 Polyclonal specifically detects TMEM108 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TMEM108
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen cancer/testis antigen 124, CT124, KIAA1690, MGC3040, transmembrane protein 108
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TMEM108 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus