missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMEFF1/Tomoregulin-1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599060 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599060 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599060 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1919MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TMEFF1/Tomoregulin-1 Polyclonal antibody specifically detects TMEFF1/Tomoregulin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEFF1/Tomoregulin-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C9orf2, H7365member 1, tomoregulin-1, TR-1, Transmembrane protein with EGF-like and one follistatin-like domain, transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TMEFF1/Tomoregulin-1, Ser40-Thr328, Accession # Q8IYR6
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8577
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.