Learn More
TM-N1324, MedChemExpress
Código de producto. 16446947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446947 5 mg 5 miligramos
16434228 10 mg 10 miligramos
16430567 50 mg 50 miligramos
16405176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108699
MedChemExpress TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TM-N1324
CAS 1144477-35-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClFN7O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.22 mg/mL (30.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=C(F)C=C2Cl)C3=C(N(C4=C5N=CNC5=NC=N4)N=C3C)N1
Peso molecular (g/mol) 397.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.79
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation