Learn More
TLX3 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18604157 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604157 100 μg 100 microlitros
18663708 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18604157 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    590.10€ / 100 microlitros
    Ahorro 34.96€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TLX3 Polyclonal antibody specifically detects TLX3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLX3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen homeo box 11-like 2, HOX11L2MGC29804, RNXHomeobox protein Hox-11L2, T-cell leukemia homeobox 3, T-cell leukemia homeobox protein 3, T-cell leukemia, homeobox 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQ
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30012
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus