Learn More
TLR4 Antibody (TLR4/3895R), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18610138 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610138 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610138 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308732PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human, Rat, Porcine, Canine, Guinea Pig, Monkey samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLR4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon TLR4/3895R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human TLR4 protein. (Uniprot: O00206)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especies diana Human, Rat, Pig, Canine, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG