missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR4 Antibody (610017) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30679632 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30679632 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30679632 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB14783P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLR4 Monoclonal antibody specifically detects TLR4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR4
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 610017
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen ARMD10, CD_antigen: CD284, CD284, CD284 antigen, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, homolog of Drosophila toll, hToll, TLR4, TLR-4, TOLL, toll like receptor 4 protein, toll-like receptor 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TLR4, Glu24-Lys631, Accession # O00206
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autophagy, Cytokine Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neurodegeneration, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7099
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.