missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR3 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30655612 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30655612 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30655612 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3005D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TLR3 Polyclonal antibody specifically detects TLR3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR3 (R&D Systems, Catalog # 3005-TR), Cys29-Leu705, Accession # Q99MB1
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction, Toll Like Receptors, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7098
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.