missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR3 Antibody (512505) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30676011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30676011 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30676011 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1487CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TLR3 Monoclonal antibody specifically detects TLR3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 512505
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TLR3, Lys27-Ser711, Accession # Q6PCD4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction, Toll Like Receptors, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.