missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLR3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18064005 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18064005 0.025 mg 25 microgramos
18729313 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18064005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056571SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications

TLR3 Polyclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular), Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLR3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Dot Blot, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3 ug/ml, Flow Cytometry 1 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:20-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100. Use reported in scientific literature (Patole et al (2005)), Immunohistochemistry-Frozen 1:20-1:1000. Use reported in scientific literature (Pawar et al (2005)), Dot Blot reported in scientific literature (PMID 27248820), Flow (Cell Surface) reported in scientific literature (Pawar et al (2006)), Flow (Intracellular) 1 ug/1 million cells, KnockDown Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O15455
Alias de gen CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Símbolos de los genes TLR3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A mix of synthetic peptides corresponding to amino acids 135-150 (SIHKIKSNPFKNQKNL), 828-844 (CRRFKVHHAVQQAIEQN), and 876-891 (CILNWPVQKERINAFH) of mouse TLR3.
Peso molecular del antígeno 104 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Toll Like Receptors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7098
Especificidad de la prueba Mouse and Human. Predicted to cross-react with Rat. Porcine data from customer review.
Especies diana Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.