Learn More
TLR3 Antibody (002), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18335730 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18335730 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18335730 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290455G
Rabbit Monoclonal Antibody
TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLR3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse TLR3 (NP_569054.2; Met1-Leu705).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Necroptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7098
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG